Zinkiodid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc (II) iodide
11661.18 11661.30
11661.18EA 1100 DKK
11661.18 11661.30
Zinkiodid ≥98%
Zinkiodid
Formel: I₂Zn
Kogepunkt: 625 °C (dec.)
Smeltepunkt: 446 °C
Massefylde: 4,74
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011299
CAS-nummer: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10140