(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-2-Hydroxymethyloxolan
420440010 420442500 420440025
ACRO420440010EA 438 DKK
ACRO420440010 ACRO420442500 ACRO420440025
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 99+%
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 178 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 1.0543 g/cm³
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005372
CAS-nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA