4-Nitrophthalsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
416120250 416121000
ACRO416120250EA 1700 DKK
ACRO416120250 ACRO416121000
4-Nitrophthalsyre 99%
4-Nitrophthalsyre
Formel: C₈H₅NO₆
Smeltepunkt: 165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007252
CAS-nummer: 610-27-5
EINECS: 210-215-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %