Isoxazol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
412930100 412930500
ACRO412930100EA 553 DKK
ACRO412930100 ACRO412930500
Isoxazol 99%
Isoxazole
Formel: C₃H₃NO
Molekylvægt: 69.06 g/mol
Kogepunkt: 95 °C
Massefylde: 1.07 g/cm³
Flammepunkt: 8 °C
MDL Number: MFCD00003149
CAS-nummer: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
UN nummer: 1993
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %