Isopropylsalicylat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isopropyl 2-hydroxybenzoate
412891000 412892500
ACRO412891000EA 1170 DKK
ACRO412891000 ACRO412892500
Isopropylsalicylat 99%
Isopropylsalicylat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180.2 g/mol
Kogepunkt: 122 °C (18 mmHg)
Massefylde: 1.06 g/cm³
Flammepunkt: >93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035703
CAS-nummer: 607-85-2
EINECS: 210-143-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %