2-Chlorbenzoxazol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
404530100 404530500
ACRO404530100EA 604 DKK
ACRO404530100 ACRO404530500
2-Chlorbenzoxazol 98%
2-Chlorobenzoxazole
Formel: C₇H₄ClNO
Kogepunkt: 202 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Massefylde: 1,35 g/cm³
Flammepunkt: 85 °C
MDL Number: MFCD00005766
CAS-nummer: 615-18-9
EINECS: 210-414-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %