(tert-Butyl)ethylether 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Ethoxy-2-methylpropane
403530250 403531000
ACRO403530250EA 2250 DKK
ACRO403530250 ACRO403531000
(tert-Butyl)ethylether 97%
(tert-Butyl)ethylether
Formel: C₆H₁₄O
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 71
Smeltepunkt: –94 °C
Massefylde: 0.75 g/cm³
Flammepunkt: –19 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009225
CAS-nummer: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN nummer: 1179
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03809
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %