3-Brom-N-methylanilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
387360010 387360050
ACRO387360010EA 397 DKK
ACRO387360010 ACRO387360050
3-Brom-N-methylanilin 98%
3-Brom-N-methylanilin
Formel: C₇H₈BrN
Molekylvægt: 186.05 g/mol
MDL Number: MFCD05664376
CAS-nummer: 66584-32-5
UN nummer: 2810
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %