Natriumperborat monohydrat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
386410250 386412500 386410010
ACRO386410250EA 260 DKK
ACRO386410250 ACRO386412500 ACRO386410010
Natriumperborat monohydrat 95%
Natriumperborat monohydrat
Formel: BH₂NaO₄·1H₂O
Molekylvægt: 117.83 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149230
CAS-nummer: 10332-33-9
EINECS: 239-172-9
UN nummer: 3377
ADR: 5.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 % (active oxygen)