4-Brom-N-methylanilin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
383200010 383200050
ACRO383200010EA 462 DKK
ACRO383200010 ACRO383200050
4-Brom-N-methylanilin 97%
4-Brom-N-methylanilin
Formel: C₇H₈BrN
Kogepunkt: 123…125 °C (7 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03030391
CAS-nummer: 6911-87-1
UN nummer: 2810
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown to dark purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %