2,4-Dimethoxybenzylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
369950050 369950250
ACRO369950050EA 489 DKK
ACRO369950050 ACRO369950250
2,4-Dimethoxybenzylamin 98%
2,4-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Kogepunkt: 140 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,113 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052393
CAS-nummer: 20781-20-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %