2-Amino-5-Brompyrimidin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
368580010 368580050
ACRO368580010EA 299 DKK
ACRO368580010 ACRO368580050
2-Amino-5-Brompyrimidin 97%
2-Amino-5-Brompyrimidin
Formel: C₄H₄BrN₃
Smeltepunkt: 239…244 °C
Flammepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012341
CAS-nummer: 7752-82-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %