1-Butyl-3-methylimidazolium chlorid 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
354090050 354090250 354091000 354095000
ACRO354090050EA 228 DKK
ACRO354090050 ACRO354090250 ACRO354091000 ACRO354095000
1-Butyl-3-methylimidazolium chlorid 98+%
1-Butyl-3-methylimidazolium chlorid
Formel: C₈H₁₅ClN₂
Kogepunkt: ? 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 73 °C
Massefylde: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: ≥ 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095425
CAS-nummer: 79917-90-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Cream to yellow to orange Powder or crystals or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %