Allyltrimethylsilan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
349990100 349990500
ACRO349990100EA 398 DKK
ACRO349990100 ACRO349990500
Allyltrimethylsilan 97%
Allyltrimethylsilan
Formel: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Kogepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,719 g/cm³
Flammepunkt: 7 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008635
CAS-nummer: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
UN nummer: 1993
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %