tert-Butylchloracetat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
347230250 347231000 347235000
ACRO347230250EA 228 DKK
ACRO347230250 ACRO347231000 ACRO347235000
tert-Butylchloracetat 97%
tert-Butylchloracetat
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Kogepunkt: 48…49 °C (11 mmHg)
Massefylde: 1,053 g/cm³
Flammepunkt: 46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000930
CAS-nummer: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01562
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %