5-fluorindol-2-carboxylsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
331590010 331590050
ACRO331590010EA 403 DKK
ACRO331590010 ACRO331590050
5-fluorindol-2-carboxylsyre 98%
5-fluorindol-2-carboxylsyre
Formel: C₉H₆FNO₂
Molekylvægt: 179.15 g/mol
Smeltepunkt: 254…258 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005612
CAS-nummer: 399-76-8
EINECS: 206-919-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 254 to 258 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %