3-(Trifluormethyl)benzylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
312960050 312960250
ACRO312960050EA 569 DKK
ACRO312960050 ACRO312960250
3-(Trifluormethyl)benzylamin 98%
3-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.15 g/mol
Kogepunkt: 93…97 °C (22 mmHg)
Massefylde: 1.22 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008117
CAS-nummer: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
UN nummer: 2735
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %