2-(Trifluormethyl)benzylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanamine
312950100 312950050 312950010
ACRO312950100EA 991 DKK
ACRO312950100 ACRO312950050 ACRO312950010
2-(Trifluormethyl)benzylamin 98%
2-(Trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃N
Molekylvægt: 175.15 g/mol
Kogepunkt: 108 °C (64 mmHg)
Massefylde: 1.249 g/cm³
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010297
CAS-nummer: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN nummer: 2735
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %