cis-1,2-Cyclopentandiol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
310290010 310290050
ACRO310290010EA 361 DKK
ACRO310290010 ACRO310290050
cis-1,2-Cyclopentandiol 98%
cis-1,2-Cyclopentandiol
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 83…83,5 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 32…33 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00134192
CAS-nummer: 5057-98-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %