3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
307690050 307690010 307690250
ACRO307690050EA 803 DKK
ACRO307690050 ACRO307690010 ACRO307690250
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₉H₄F₆O
Molekylvægt: 242.12 g/mol
Kogepunkt: 37 °C (1.3 mmHg)
Smeltepunkt: -2
Massefylde: 1.47 g/cm³
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010206
CAS-nummer: 401-95-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %