3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
305640010 305640050
ACRO305640010EA 345 DKK
ACRO305640010 ACRO305640050
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin 95%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₉H₇F₆N
Molekylvægt: 243.15 g/mol
Kogepunkt: 82…84 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 46…55 °C
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009909
CAS-nummer: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
UN nummer: 3259
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %