3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
303640010 303640050
ACRO303640010EA 342 DKK
ACRO303640010 ACRO303640050
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
Molekylvægt: 307.03 g/mol
Kogepunkt: 136…140 °C (14 mmHg)
Massefylde: 1.67 g/cm³
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009905
CAS-nummer: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN nummer: 2920
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %