1,3-Dioxolan 99.5+% stabilised, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
299480010 299480025 299480250
ACRO299480010EA 705 DKK
ACRO299480010 ACRO299480025 ACRO299480250
1,3-Dioxolan 99.5+% stabilised, ren
1,3-Dioxolan
Formel: C₃H₆O₂
Kogepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 1,06 g/cm³
Flammepunkt: –6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003207
CAS-nummer: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN nummer: 1166
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Stabilizer ≤75 ppm BHT