3-Fluorpyrocatechol 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
264790010 264790100
ACRO264790010EA 333 DKK
ACRO264790010 ACRO264790100
3-Fluorpyrocatechol 98+%
3-Fluorpyrocatechol
Formel: C₆H₅FO₂
Molekylvægt: 128.1 g/mol
Kogepunkt: 218
Smeltepunkt: 71…74 °C
MDL Number: MFCD00042582
CAS-nummer: 363-52-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥98.0 %