2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
263540050 263540250
ACRO263540050EA 312 DKK
ACRO263540050 ACRO263540250
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 99%
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168.17
Kogepunkt: 80…85 °C (.1 mmHg)
Smeltepunkt: 50…54 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042290
CAS-nummer: 74457-86-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %