Isosmørsyreanhydrid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
257780020 257785000
ACRO257780020EA 2190 DKK
ACRO257780020 ACRO257785000
Isosmørsyreanhydrid 97%
Isosmørsyreanhydrid
Formel: C₈H₁₄O₃
Molekylvægt: 158.2 g/mol
Kogepunkt: 183…187 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –53 °C
Massefylde: 0.954 g/cm³
Flammepunkt: 66.4 °C
MDL Number: MFCD00008913
CAS-nummer: 97-72-3
EINECS: 202-603-6
UN nummer: 2922
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % (Isobutyric acid)
Propionyl content ≤1.0 % (as propionic acid)