1-Amino-3-methoxypropan 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
257520010 257520050
ACRO257520010EA 519 DKK
ACRO257520010 ACRO257520050
1-Amino-3-methoxypropan 99+%
1-Amino-3-methoxypropane
Formel: C₄H₁₁NO
Kogepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –65 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³
Flammepunkt: 48 °C
MDL Number: MFCD00014831
CAS-nummer: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN nummer: 2734
ADR: 8,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %