Trichlormethyl chlorformat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
243310100 243311000
ACRO243310100EA 389 DKK
ACRO243310100 ACRO243311000
Trichlormethyl chlorformat 99%
Trichlormethyl chlorformat
Formel: C₂Cl₄O₂
Kogepunkt: 128 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –57 °C
Massefylde: 1,64 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00015553
CAS-nummer: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN nummer: 3390
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,03368
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %