2-Chlor-5-trifluormethylpyridin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
241780250 241780050 241781000
ACRO241780250EA 664 DKK
ACRO241780250 ACRO241780050 ACRO241781000
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin 98+%
2-Chlor-5-trifluormethylpyridin
Formel: C₆H₃ClF₃N
Molekylvægt: 181.54 g/mol
Kogepunkt: 152 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 29…33 °C
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042225
CAS-nummer: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥98.0 %