3-Phenylpropanal 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde
240511000 240510050 240515000
ACRO240511000EA 655 DKK
ACRO240511000 ACRO240510050 ACRO240515000
3-Phenylpropanal 95%
3-Phenylpropanal
Formel: C₉H₁₀O
Molekylvægt: 134.18 g/mol
Kogepunkt: 224…226 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 1.01 g/cm³
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007021
CAS-nummer: 104-53-0
EINECS: 203-211-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94.0 %