o-Phenetidin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Ethoxyanilin
233480050 233485000
ACRO233480050EA 203 DKK
ACRO233480050 ACRO233485000
o-Phenetidin 99%
o-Phenetidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137.18 g/mol
Kogepunkt: 229
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1.05 g/cm³
Flammepunkt: 80 °C
MDL Number: MFCD00007689
CAS-nummer: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
UN nummer: 2311
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07372
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %