Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on 97%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dimethylpropylenurinstof
224641000 224645000
ACRO224641000EA 534 DKK
ACRO224641000 ACRO224645000
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on 97%, pure
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on
Formel: C₆H₁₂N₂O
Kogepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1,064 g/cm³
Flammepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006550
CAS-nummer: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %