Tetrakis(triphenylphosphin)nikkel(0) 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
223980010 223980050
223980010.EA 1070 DKK
223980010. 223980050.
Tetrakis(triphenylphosphin)nikkel(0) 95%
Tetrakis(triphenylphosphin)nikkel(0)
Formel: C₇₂H₆₀NiP₄
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010011
CAS-nummer: 15133-82-1
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Rust brown to brown Powder or crystals
Elemental Analysis ≥94 %