Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0) 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tetrakis(triphenylphosphine)platinum
223960010 223960050
ACRO223960010EA 1130 DKK
ACRO223960010 ACRO223960050
Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0) 98%
Tetrakis(triphenylphosphin)platin(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pt
Molekylvægt: 1244.24 g/mol
Smeltepunkt: 159…160 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010014
CAS-nummer: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 67.8 to 71.2 %