Pyridiniumchlorid 98%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
222281000 222285000 222280025
ACRO222281000EA 373 DKK
ACRO222281000 ACRO222285000 ACRO222280025
Pyridiniumchlorid 98%, ren
Pyridinium chloride
Formel: C₅H₆ClN
Kogepunkt: 222,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 140…146 °C
Massefylde: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012802
CAS-nummer: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to tan Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility almost colorless