2-Chlorethyl methyl ether 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
221771000 221775000 221770025
ACRO221771000EA 560 DKK
ACRO221771000 ACRO221775000 ACRO221770025
2-Chlorethyl methyl ether 98%
2-Chlorethyl methyl ether
Formel: C₃H₇ClO
Kogepunkt: 89…90 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: 15 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000972
CAS-nummer: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN nummer: 1992
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %