Phenylchlorformiat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
218212500
218210010
ACRO218212500EA
796
DKK
ACRO218212500
ACRO218210010
Phenylchlorformiat 99%
Phenylchlorformiat
Formel:
C₇H₅ClO₂ Kogepunkt: 188…189 °C (1013mbar) Smeltepunkt: –28 °C Massefylde: 1,244 g/cm³ Flammepunkt: 80 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000637 CAS-nummer: 1885-14-9 EINECS: 217-547-8 UN nummer: 2746 ADR: 6.1,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |