Benzylisocyanat 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
210760050 210760250
ACRO210760050EA 552 DKK
ACRO210760050 ACRO210760250
Benzylisocyanat 99+%
Benzylisocyanat
Formel: C₈H₇NO
Kogepunkt: 101…104 °C (33 mmHg)
Massefylde: 1,07 g/cm³
Flammepunkt: 45 °C
MDL Number: MFCD00009701
CAS-nummer: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN nummer: 3080
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5241 to 1.5261 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %