2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
210480100 210480500 210482500
ACRO210480100EA 1390 DKK
ACRO210480100 ACRO210480500 ACRO210482500
2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Formel: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Kogepunkt: 71…73 °C (35 mmHg)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 0,825 g/cm³
Flammepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002825
CAS-nummer: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %