Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
202380010 202380050 202380250 202381000
202380010.EA 622 DKK
202380010. 202380050. 202380250. 202381000.
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) 99%
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Smeltepunkt: 103…107 °C (dec.)
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00010012
CAS-nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9