Trimethylsilylcyanid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
199560050 199560250 199561000 199565000
ACRO199560050EA 448 DKK
ACRO199560050 ACRO199560250 ACRO199561000 ACRO199565000
Trimethylsilylcyanid 98%
Trimethylsilylcyanid
Formel: C₄H₉NSi
Kogepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 11 °C
Massefylde: 0,744 g/cm³
Flammepunkt: 1 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001765
CAS-nummer: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN nummer: 3384
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %