Diammoniumtetrachlorpalladat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
195170020 195170100
ACRO195170020EA 2220 DKK
ACRO195170020 ACRO195170100
Diammoniumtetrachlorpalladat 98%
Diammoniumtetrachlorpalladat
Formel: H₈Cl₄N₂Pd
Massefylde: 2,17 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010884
CAS-nummer: 13820-40-1
EINECS: 237-498-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Green to red to brown Powder or crystals
Palladium (Pd) ≥36.5 %