Thiophen-3-carbaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
187980050 187980250 187981000
ACRO187980050EA 705 DKK
ACRO187980050 ACRO187980250 ACRO187981000
Thiophen-3-carbaldehyd 98%
Thiophen-3-carbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Kogepunkt: 194…196 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 1,28 g/cm³
Flammepunkt: 64 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005466
CAS-nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %