m-Phenetidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
186720250 186720050
ACRO186720250EA 1040 DKK
ACRO186720250 ACRO186720050
m-Phenetidin 98%
m-Phenetidin
Formel: C₈H₁₁NO
Kogepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007785
CAS-nummer: 621-33-0
EINECS: 210-680-2
UN nummer: 2311
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %