1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
185930010 185931000
ACRO185930010EA 3440 DKK
ACRO185930010 ACRO185931000
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon 98%
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Formel: C₅H₁₀N₂O
Kogepunkt: 225,5 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,05 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
MDL Number: MFCD00003188
CAS-nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03275
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA