n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
181271000 181275000 181278000
181271000.EA 527 DKK
181271000. 181275000. 181278000.
n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
Molekylvægt: 64.06 g/mol
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.68 g/cm³
Flammepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009414
CAS-nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN nummer: 3394
ADR: 4.2 I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.49 to 1.70 M
Free base ≤1 %