Ethylchlorformiat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
181080050 181085000 181080025 181081000
ACRO181080050EA 310 DKK
ACRO181080050 ACRO181085000 ACRO181080025 ACRO181081000
Ethylchlorformiat 97%
Ethylchlorformiat
Formel: C₃H₅ClO₂
Kogepunkt: 94 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –81 °C
Massefylde: 1,135 g/cm³
Flammepunkt: 10 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000644
CAS-nummer: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN nummer: 1182
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,03831
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA