Olie fra bomuldsfrø, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
177115000 177110025
ACRO177115000EA 427 DKK
ACRO177115000 ACRO177110025
Olie fra bomuldsfrø, pure
Olie fra bomuldsfrø
Massefylde: 0.91 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130872
CAS-nummer: 8001-29-4
EINECS: 232-280-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Additional info linolenic and higher: ≤1.5%
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Iodine value 95 to 115 g I2/100 g
Saponification value 185 to 198 mg KOH/g
Unsaponifiable matter ≤1.5 %