3-Bromfuran 98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med calciumcarbonat
175260025 175260100
ACRO175260025EA 783 DKK
ACRO175260025 ACRO175260100
3-Bromfuran 98% stabilised
3-Bromofuran
Formel: C₄H₃BrO
Kogepunkt: 103 °C (750 mmHg)
Massefylde: 1,635 g/cm³
Flammepunkt: 3 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005347
CAS-nummer: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.5 % calcium carbonate