(4-Methoxyphenyl)acetonitril 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile
173760250 173760050 173761000
ACRO173760250EA 228 DKK
ACRO173760250 ACRO173760050 ACRO173761000
(4-Methoxyphenyl)acetonitril 97%
(4-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₉NO
Molekylvægt: 147.18 g/mol
Kogepunkt: 286
Smeltepunkt: 8
Massefylde: 1.08 g/cm³
Flammepunkt: 117
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001919
CAS-nummer: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %